Läs mer
Metyltintriklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trichloromethylstannane |
| CAS | 993-16-8 |
| Molekylformel | C H3 Cl3 Sn |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Stannane, trichloromethyl-, Methyltin trichloride (6CI), Trichloromethylstannane, Methyltrichlorostannane, Methyltrichlorotin, Monomethyltin trichloride, Trichloromethyltin |
| InChI formel | InChI=1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| LEDER | C[Sn](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | Trikloro(metyl)stannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.1 |
| Formel vikt | 239.8322 |