Läs mer
Metyltitan(IV)triisopropoxid, 1M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10754385 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10754385 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10754385 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428371000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18006-13-8 | C10H24O3Ti | 240.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltitanium(IV) triisopropoxide
CAS 18006-13-8, 109-99-9
CAS Min % 26.84, 70.48
CAS Max % 29.52, 73.16
Densitet 0.8950g/mL, 0.895
Kokpunkt 65.0°C
Flampunkt −17°C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C10H24O3Ti
MDL-nummer MFCD03411233
Kvantitet 100 mL
Synonym titanium, methyltripropoxy, titanium,methyltris 2-propanolato-, t-4, methyltitanium triisopropoxide, 1m in tetrahydrofuran
InChI-nyckel QBLPAZNBFFURKB-UHFFFAOYSA-N
LEDER [CH3-].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Ti]
IUPAC-namn karbanid;propan-2-ol;titan
Molekylvikt (g/mol) 240.18
PubChem CID 144064
Formel vikt 240.18
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyltitanium(IV) triisopropoxide, 1M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.