Läs mer
Metyltri-n-butylammoniumklorid, Aliquat 175 (75 % vattenlösning), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314885
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314885 100 g 100g
11304885 10 g 10g
11324885 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18019.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56375-79-2 | C13H30ClN | 235.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56375-79-2
Molekylformel C13H30ClN
Molekylvikt (g/mol) 235.84
MDL-nummer MFCD00011847
InChI-nyckel IPILPUZVTYHGIL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributylmethylammonium chloride, n,n-dibutyl-n-methylbutan-1-aminium chloride, methyltributylammonium chloride, methyl tributyl ammonium chloride, 1-butanaminium, n,n-dibutyl-n-methyl-, chloride, unii-az0b34me3u, az0b34me3u, tributyl methyl azanium chloride, 1-butanaminium, n,n-dibutyl-n-methyl-, chloride 1:1, acmc-20aker
PubChem CID 91822
IUPAC-namn tributyl(metyl)azanium;klorid
LEDER CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltri-n-butylammonium chloride
Namnnotering Aliquat 175
Smältpunkt -33°C
Densitet 0.964
Kokpunkt 84°C to 85°C (101 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 6300212
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 235.84
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 75% aq. soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.