Läs mer
Methyltrichlorosilane, 97%
Produktkod. p-7026845
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11486410
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23107.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75-79-6 | CH3Cl3Si | 149.47 g/mol
Metyltriklorsilan används vid tillverkning av metylsilikonhartser, dess ånga reagerar med vatten på ytor för att ge ett tunt lager av metylpolysiloxan som gör den till en vattenavvisande film. En kombination av metyltriklorsilan och natriumjodid kan användas för att klyva kol-syrebindningar såsom metyletrar. Det används som en prekursor för att bilda olika tvärbundna siloxanpolymerer. Triklormetylsilan är utgångsmaterialet för framställning av rent kisel för tillverkning av halvledare och optiska fibrer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyltriklorsilan används vid tillverkning av metylsilikonhartser, dess ånga reagerar med vatten på ytor för att ge ett tunt lager av metylpolysiloxan som gör den till en vattenavvisande film. En kombination av metyltriklorsilan och natriumjodid kan användas för att klyva kol-syrebindningar såsom metyletrar. Det används som en prekursor för att bilda olika tvärbundna siloxanpolymerer. Triklormetylsilan är utgångsmaterialet för framställning av rent kisel för tillverkning av halvledare och optiska fibrer.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-79-6
Molekylformel CH3Cl3Si
Molekylvikt (g/mol) 149.47
MDL-nummer MFCD00000481
InChI-nyckel JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan
PubChem CID 6399
IUPAC-namn triklor(metyl)silan
LEDER C[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 64°C to 66°C
Kemiskt namn eller material Methyltrichlorosilane
Smältpunkt -78°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1250
Beilstein 1361381
Flampunkt 8°C (46°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 149.48
Procent renhet 97%
Odör Pungent
Brytningsindex 1.4115
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.27
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyltrichlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Methyltrichlorosilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.