Läs mer
Methyltriethoxysilane, 98%
Produktkod. 11326776
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326776 250 mL 250ml
11336776 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04059.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2031-67-6 | C7H18O3Si | 178.30 g/mol
Metyltrietoxisilan används vid tillverkning av silikonpolymerer eller silikonharts. Det används i icke-metallisk ytbehandling, icke-vattenhaltig polymerberedning, tillverkning av halvledare, beläggningar och tätningsmedel. Den finner användning som tvärbindningsmedel och en adhesionspromotor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyltrietoxisilan används vid tillverkning av silikonpolymerer eller silikonharts. Det används i icke-metallisk ytbehandling, icke-vattenhaltig polymerberedning, tillverkning av halvledare, beläggningar och tätningsmedel. Den finner användning som tvärbindningsmedel och en adhesionspromotor.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2031-67-6
Molekylformel C7H18O3Si
Molekylvikt (g/mol) 178.30
MDL-nummer MFCD00009066
InChI-nyckel CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltriethoxysilane, triethoxy methyl silane, methyl triethoxysilane, silane, triethoxymethyl, triethoxysilylmethane, union carbide a-162, ici-ep 5850, silane, methyltriethoxy, methaneorthosiliconic acid, triethyl ester, mtes
PubChem CID 16241
IUPAC-namn trietoxi(metyl)silan
LEDER CCO[Si](C)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 141°C to 143°C
Kemiskt namn eller material Methyltriethoxysilane
Smältpunkt <-50°C
Kvantitet 250 mL
Linjär formel CH3Si(OCH2CH3)3
UN-nummer UN1993
Beilstein 1742453
Flampunkt 23°C (73°F)
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 178.3
Procent renhet 98%
Odör Mild
Brytningsindex 1.3835
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.897
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.