Läs mer
Methyltriethoxysilane, 98+%
Produktkod. 13410887 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13410887 1 L Glasflaska 1 L
10276180 25 mL Glass bottle 25ml
10236230 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13410887 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174620010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2031-67-6 | C7H18O3Si | 178.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2031-67-6
Molekylformel C7H18O3Si
Molekylvikt (g/mol) 178.30
MDL-nummer MFCD00009066
InChI-nyckel CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltriethoxysilane, triethoxy methyl silane, methyl triethoxysilane, silane, triethoxymethyl, triethoxysilylmethane, union carbide a-162, ici-ep 5850, silane, methyltriethoxy, methaneorthosiliconic acid, triethyl ester, mtes
PubChem CID 16241
IUPAC-namn trietoxi(metyl)silan
LEDER CCO[Si](C)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltriethoxysilane
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -40.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 141.0°C to 143.0°C
Flampunkt 23°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3Si(OC2H5)3
Brytningsindex 1.3825 to 1.3845
Kvantitet 1 L
Beilstein 04,629
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskositet 0.6 mPa.s (20°C)
Formel vikt 178.3
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.