Läs mer
Metyltrimetoxisilan, 97 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11965911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11965911 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
11955911 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11965911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432640010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1185-55-3 | Molekylformel: C4H12O3Si | Molekylvikt: 136,22 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185-55-3
Molekylformel C4H12O3Si
Molekylvikt (g/mol) 136.22
InChI-nyckel BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
PubChem CID 14456
IUPAC-namn trimetoxi(metyl)silan
LEDER CO[Si](C)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltrimethoxysilane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -50 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 102 °C
Flampunkt 11 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel CH3Si(OCH3)3
Brytningsindex 1,3695 till 1,3715
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Viskositet 0,5 mPa (20 °C)
Formel vikt 136.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyltrimethoxysilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyltrimethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.