Läs mer
Metyltrimetoxysilan, 97 %
Produktkod. 10472431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10472431 250 mL Glasflaska 250ml
10296240 5 mL Glasflaska 5ml
10338520 50 mL Glasflaska 50ml
10351564 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10472431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 250542500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1185-55-3 | C4H12O3Si | 136,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1185-55-3
Molekylformel C4H12O3Si
Molekylvikt (g/mol) 136.22
MDL-nummer MFCD00008342
InChI-nyckel BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
PubChem CID 14456
IUPAC-namn trimetoxi(metyl)silan
LEDER CO[Si](C)(OC)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyltrimethoxysilane
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -50 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 102 °C
Flampunkt 11 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3Si(OCH3)3
Brytningsindex 1,3695 till 1,3715
Kvantitet 250 mL
Beilstein 04, 4203
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Viskositet 0,5 mPa (20 °C)
Formel vikt 136.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.