Läs mer
Metyltrimetoxysilan, 97 %
Beskrivning
Metyltrimetoxisilan används som syrafångare, till exempel vid bildning av substituerade azulener från allenylsilaner och tropyliumtetrafluorborat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
bildning av substituerade azulener från allenylsilaner och tropyliumtetrafluoroborat.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från fukt, starka baser och oxidationsmedel. Skydda mot fukt och vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 102 °C till 103 °C |
| Kemiskt namn eller material | Methyltrimethoxysilane |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Flampunkt | 9 °C (48 °F) |
| Brytningsindex | 1.37 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Densitet | 0.955 |
| UN-nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1736151 |
| Löslighetsinformation | Bryts ner i vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Methyltrimethoxysilane
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyltrimethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.