Läs mer
Methyltrioctylammonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyltrioctylammonium Chloride |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H54N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 403.3945 |