Läs mer
Methyltrioxorhenium (VII), 98%
Produktkod. 10081661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100mg
2.5g
500mg
Produktkod. 10081661
Brand: Thermo Scientific Acros 346961000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 70197-13-6 | CH3O3Re | 249.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70197-13-6
Molekylformel CH3O3Re
Molekylvikt (g/mol) 249.23
MDL-nummer MFCD00192332
InChI-nyckel VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii
PubChem CID 2734010
IUPAC-namn carbanide;trioxorhenium
LEDER [CH3-].O=[Re](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltrioxorhenium (VII)
Smältpunkt 111.0°C
Färg Blue-Gray to White
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Crystals
Kvantitet 100 mg
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Merck Index 15, 6206
Löslighetsinformation Solubility in water: very soluble in h2o
Formel vikt 249.23
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.