Läs mer
Methyltriphenylarsonium iodide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11325229
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11325229 25 g 25g
11305229 1 g 1g
11315229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11325229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18599.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1499-33-8
Molekylformel C19H18AsI
Molekylvikt (g/mol) 448.179
MDL-nummer MFCD00031543
InChI-nyckel GHLKOMSNOFJXDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylarsonium iodide, arsonium, methyltriphenyl-, iodide, methyltriphenylarsanium iodide, methyl triphenylarsonium iodide, arsonium, methyltriphenyl-, iodide 1:1, c19h18as.i, acmc-209d3h, triphenylmethylarsonium iodide, methyl triphenyl arsanium iodide, arsonium,methyltriphenyl-, iodide 1:1
PubChem CID 73911
IUPAC-namn methyl(triphenyl)arsanium;iodide
LEDER C[As+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltriphenylarsonium iodide
Smältpunkt 173°C to 177°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3465
Beilstein 3639838
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 448.18
Procent renhet 98%