Läs mer
Methyltriphenylphosphonium bromide, 98+%
Produktkod. 11402598
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402598 250 g 250g
11492588 50 g 50g
11482588 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15878.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1779-49-3 | C19H18BrP | 357.23 g/mol
Metyltrifenylfosfoniumbromid används för metylenering genom Wittig-reaktionen. Det används i syntesen av en enyn och 9-isopropenyl-fenantren genom att använda natriumamid som reagens. Det är en lipofil molekyl och används för att leverera molekyler till specifika cellkomponenter. Vidare fungerar det som ett antineoplastiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyltrifenylfosfoniumbromid används för metylenering genom Wittig-reaktionen. Det används i syntesen av en enyn och 9-isopropenyl-fenantren genom att använda natriumamid som reagens. Det är en lipofil molekyl och används för att leverera molekyler till specifika cellkomponenter. Vidare fungerar det som ett antineoplastiskt medel.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1779-49-3
Molekylformel C19H18BrP
Molekylvikt (g/mol) 357.23
MDL-nummer MFCD00011804
InChI-nyckel LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylphosphonium bromide, methyltriphenylphosphanium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide, methyl triphenylphosphonium bromide, methyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, methyltriphenyl-, bromide, methyltriphenylphosphoniumbromide, methyl-triphenyl-phosphonium bromide
PubChem CID 74505
IUPAC-namn metyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltriphenylphosphonium Bromide
Smältpunkt 231°C to 234°C
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3599467
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 357.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.