Läs mer
Metyltripfenylfosfoniumbromid, 98+%
Beskrivning
Metyltrifenylfosfoniumbromid används för metylenering genom Wittig-reaktionen. Det används i syntesen av en enyn och 9-isopropenyl-fenantren genom att använda natriumamid som reagens. Det är en lipofil molekyl och används för att leverera molekyler till specifika cellkomponenter. Vidare fungerar det som ett antineoplastiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metyltrifenylfosfoniumbromid används för metylenering genom Wittig-reaktionen. Det används i syntesen av en enyn och 9-isopropenyl-fenantren genom att använda natriumamid som reagens. Det är en lipofil molekyl och används för att leverera molekyler till specifika cellkomponenter. Vidare fungerar det som ett antineoplastiskt medel.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyltriphenylphosphonium bromide |
| Smältpunkt | 231 °C till 234 °C |
| Analysprocentintervall | ≥98% |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3599467 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 357.24 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- Methyl triphenylphosphonium bromide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl triphenylphosphonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.