Läs mer
Methyltriphenylphosphonium Bromide, 98%
Produktkod. 11975801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2.5kg
500g
Produktkod. 11975801
Brand: Thermo Scientific Acros 156950025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1779-49-3 | C19H18BrP | 357.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1779-49-3
Molekylformel C19H18BrP
Molekylvikt (g/mol) 357.23
MDL-nummer MFCD00011804
InChI-nyckel LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylphosphonium bromide, methyltriphenylphosphanium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide, methyl triphenylphosphonium bromide, methyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, methyltriphenyl-, bromide, methyltriphenylphosphoniumbromide, methyl-triphenyl-phosphonium bromide
PubChem CID 74505
IUPAC-namn metyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltriphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 230.0°C to 234.0°C
Färg Vitt
Flampunkt >240°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3P(C6H5)3Br
Kvantitet 2.5 kg
Fieser 01,697
Löslighetsinformation Solubility in water: 400g/L (25°C). Other solubilities: 950g/L methanol (20°C),soluble in aliphatic alcohols and chloroform,practically insoluble in arom. hydrocarbons and,acetone
Formel vikt 357.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyltriphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.