Läs mer
Metyltripfenylfosfoniumbromid, TRC
Produktkod. 30466028
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30466028 25 g
1 options
Produktkod. 30466028 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33118025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltriphenylphosphonium Bromide
CAS 1779-49-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 H18 P . Br
Kvantitet 25 g
Synonym M 0779, MTPPB, Triphenylmethylphosphonium Bromide, Triphenylphosphonium Methobromide, Triphenylphosphonium Methylbromide
InChI formel InChI=1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn metyl(triphenyl)fosfonium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 357.22
Formel vikt 356.033