Läs mer
Metyltrifenylfosfoniumklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15413398
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413398 5 g 5g
15403398 1 g 1g
15423398 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15413398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56851.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1031-15-8 | Molekylformel: C19H18ClP | Molekylvikt: 312,78 g/mol
Metyltripfenylfosfoniumklorid används som fasöverföringskatalysator i syntetisk kemi. Det fungerar som katalysator för regio-kontrollerad ringöppningspolymerisation av substituerade epoxider. Det används för att kontrollera korrosionsjärnet. Det fungerar som reaktant för intramolekylär nitroncykloaddition. Utöver detta används det för neoplasmahämning genom antimitokondrieeffekt.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Metyltrifenylfosfoniumklorid används som fasöverföringskatalysator inom syntetisk kemi. Det fungerar som en katalysator för regio-kontrollerad ringöppningspolymerisation av substituerade epoxider. Det används för att kontrollera korrosionsjärnet. Det fungerar som en reaktant för intramolekylär nitroncykloaddition. Utöver detta används det för neoplasmahämning genom antimitokondriell effekt.
Löslighet Löslig i metanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1031-15-8
Molekylformel C19H18ClP
Molekylvikt (g/mol) 312.78
MDL-nummer MFCD00797851
InChI-nyckel QRPRIOOKPZSVFN-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylphosphonium chloride, methyl triphenyl phosphonium chloride, phosphonium, methyltriphenyl-, chloride, methyltriphenylphosphanium chloride, methyltriphenylphosphoniumchloride, methyl triphenylphosphoniumchloride, methyl triphenylphosphonium chloride, methyl triphenyl phosphanium chloride
PubChem CID 9879809
IUPAC-namn metyl(trifenyl)fosfanium;klorid
LEDER [Cl-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltriphenylphosphonium chloride
Smältpunkt 221 °C (dekomposition)
Linjär formel CH3P(C6H5)3Cl
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 312.78
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.