Läs mer
Metyltrifenylfosfoniumjodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11487547
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487547 25 g 25g
11497547 100 g 100g
11407557 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15644.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2065-66-9 | C19H18IP | 404.23 g/mol
Metyltrifenylfosfoniumjodid är som en reaktant för syntes av trifenylaminbaserade färgämnen och polyolefiniska aromatiska molekyler med pyren för användning i färgsensibiliserade solceller. Används som ligand i kopplingsreaktion. Det används också som en prekursor till ett Wittig-reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyltrifenylfosfoniumjodid är som en reaktant för syntes av trifenylaminbaserade färgämnen och polyolefiniska aromatiska molekyler med pyren för användning i färgsensibiliserade solceller. Används som ligand i kopplingsreaktion. Det används också som en prekursor till ett Wittig-reagens.
Löslighet Löslig i vatten, aceton
, diklormetan, metanol.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Förvara mörkt. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2065-66-9
Molekylformel C19H18IP
Molekylvikt (g/mol) 404.23
MDL-nummer MFCD00066175
InChI-nyckel JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylphosphonium iodide, methyl triphenylphosphonium iodide, methyltriphenylphosphanium iodide, methyl triphenyl phosphonium iodide, phosphonium, methyltriphenyl-, iodide, methyl triphenylphosphoniumiodide, methyl triphenyl phosphanium iodide, triphenylmethyl phosphonium iodide, pubchem15730
PubChem CID 638159
IUPAC-namn metyl(trifenyl)fosfanium;jodid
LEDER [I-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltriphenylphosphonium iodide
Smältpunkt 185°C to 188°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3464
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water,acetone,dichloromethane ,methanol.
Formel vikt 404.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.