Läs mer
Methyltriphenylsilane, 97%
Produktkod. p-7045510
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11343126
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10995.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 791-29-7 | C19H18Si | 274.438 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 791-29-7
Molekylformel C19H18Si
Molekylvikt (g/mol) 274.438
MDL-nummer MFCD00041325
InChI-nyckel GIGVICQLYWGMGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, methyltriphenyl, triphenylmethylsilane, methyl triphenyl silane, methyl-tri phenyl silane, methyltriphenylsilane
PubChem CID 522714
IUPAC-namn metyl(trifenyl)silan
LEDER C[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltriphenylsilane
Smältpunkt 66°C to 68°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2940360
Formel vikt 274.44
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.