Läs mer
Methylurea, 97%
Produktkod. p-169509 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10001360 100 g Plastflaska 100g
10021360 500 g Plastflaska 500g
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10001360
Brand: Thermo Scientific Acros 127991000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 598-50-5 | C2H6N2O | 74.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-50-5
Molekylformel C2H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 74.08
MDL-nummer MFCD00007950
InChI-nyckel XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
PubChem CID 11719
ChEBI CHEBI:44383
IUPAC-namn metylurea
LEDER CNC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylurea
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 98.0°C to 102.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (on dry substance) (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3NHCONH2
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, 64
Löslighetsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol
Formel vikt 74.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.