Läs mer
Metylurea, 98 %
Produktkod. 11345045
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11345045 250 g 250g
11335045 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345045 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24772.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 598-50-5 | C2H6N2O | 74,083 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-50-5
Molekylformel C2H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 74.083
MDL-nummer MFCD00007950
InChI-nyckel XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
PubChem CID 11719
ChEBI CHEBI:44383
IUPAC-namn metylurea
LEDER CNC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylurea
Smältpunkt 96 °C till 101 °C
pH 6.7
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 878189
Formel vikt 74.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.