Läs mer
Methylviolettlösung för PANPEHA-indikatorpapper, Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylviolettlösung |
| Smältpunkt | -115 °C (Den fysiska datan är den för huvudkomponenten) |
| Kokpunkt | 78 °C till 79 °C (1013 hPa) (De fysiska uppgifterna är de för huvudkomponenten) |
| CAS | 78-93-3, 64-17-5, 548-62-9 |
| UN-nummer | UN1170 |
| Kvantitet | 5 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methylviolettlo
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: butanone, ethanol