Läs mer
Tocris Bioscience™ Methysergide maleate
Beskrivning
Mixed 5-HT1/5-HT2 receptor antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methysergide maleate |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 469.54 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 469.54 |