Läs mer
Methysergide Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methysergide Maleate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N3O2.C4H4O4/c1-4-15(12-25)22-21(26)14-8-17-16-6-5-7-18-20(16)13(10-23(18)2)9-19(17)24(3)11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,14-15,19,25H,4,9,11-12H2,1-3H3,(H,22,26);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15+,19-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 469.2213 |