Läs mer
Metiamide, MedChemExpress
Beskrivning
Metiamide (SK&F 92058) is a histamine H2-receptor antagonist developed from another H2 antagonist, burimamide.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metiamide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 34839-70-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H16N4S2 |
| Synonym | SK&F 92058 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 2.4 mg/mL (9.82 mM) |
| LEDER | S=C(NCCSCC1=C(C)N=CN1)NC |
| Visa mer |