Läs mer
Meticrane, MedChemExpress
Produktkod. 16408506
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16408506 100 mg
1 options
Produktkod. 16408506 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0908
MedChemExpress Meticrane is a diuretic. Meticrane inhibits the reabsorption of sodium and chloride ions in the distal convoluted tubule. Meticrane is used to treat essential hypertension.
Meticrane is a diuretic. Meticrane inhibits the reabsorption of sodium and chloride ions in the distal convoluted tubule. Meticrane is used to treat essential hypertension.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meticrane
CAS 1084-65-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H13NO4S2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (181.59 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=S(C1=C(C)C=C(C2=C1)CCCS2(=O)=O)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 275.34
Formel vikt 275.34
Procent renhet 98.25%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation