Läs mer
Metipranolol hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16473077
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473077 50 mg
16467086 100 mg
16457028 10 mg
16419577 5 mg
16413526 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16473077 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16316
MedChemExpress Metipranolol hydrochloride is a non-selective β adrenergic receptor blocking agent.
Metipranolol hydrochloride is a non-selective β adrenergic receptor blocking agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metipranolol hydrochloride
CAS 36592-77-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H28ClNO4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (289.13 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (289.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(OC(C)=O)C(C)=C(C)C(OCC(O)CNC(C)C)=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 345.86
Formel vikt 345.86
Procent renhet 99.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation