Läs mer
Metipranolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metipranolol Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO4.ClH/c1-10(2)18-8-15(20)9-21-16-7-11(3)17(22-14(6)19)13(5)12(16)4;/h7,10,15,18,20H,8-9H2,1-6H3;1H |
| Formel vikt | 345.17 |