Läs mer
Metixene EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Metixene EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thioxanthone |
| CAS | 492-22-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thioxanthone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H8 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 9H-Thioxanthen-9-one (Thioxanthone), 9H-Thioxanthen-9-one, Metixene Hydrochloride Imp. B (EP), Thioxanthone, Metixene Hydrochloride Impurity B, Metixene Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8OS/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H |
| LEDER | O=C1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | Thioxanthen-9-One |
| Visa mer |