Läs mer
Metixene EP Impurity B, Mikromol™
Produktkod. 30050905
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050905 100 mg
30050127 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050905 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0125.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metixene EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioxanthone
CAS 492-22-8
Analyt- eller komponentnamn Thioxanthone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H8 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 9H-Thioxanthen-9-one (Thioxanthone), 9H-Thioxanthen-9-one, Metixene Hydrochloride Imp. B (EP), Thioxanthone, Metixene Hydrochloride Impurity B, Metixene Impurity B
InChI formel InChI=1S/C13H8OS/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
LEDER O=C1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-namn Thioxanthen-9-One
Molekylvikt (g/mol) 212.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 212,0296 g/mol