Läs mer
Metixene hydrochloride hydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Metixene hydrochloride hydrate is an anticholinergic antiparkinsonian agent, potently inhibits binding of quinuclidinyl benzilate (QNB) to the muscarinic receptor in rat brain cortical tissue, with an IC50 of 55 nM and a Kd of 15 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metixene hydrochloride hydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 7081-40-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H26ClNOS |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Löslighetsinformation | DMSO : 77.5 mg/mL (212.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (27.48 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1CC(CCC1)CC2C3=C(C=CC=C3)SC4=C2C=CC=C4.Cl.O |
| Visa mer |