Läs mer
Metoclopramide, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326513
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30326513 100 mg
1 options
Produktkod. 30326513 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC15165100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metoclopramide
CAS 364-62-5
Analyt- eller komponentnamn Metoclopramide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H22 Cl N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Metoclopramide, 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C14H22ClN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19)
LEDER CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
IUPAC-namn 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
Molekylvikt (g/mol) 299.8
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 299.1401 g/mol