Läs mer
Metoklopramid hydroklorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metoclopramide Hydrochloride |
| CAS | 7232-21-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Metoclopramide Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | BRL-9200 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H |
| LEDER | Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC |
| Visa mer |