Läs mer
Metoklopramidhydroklorid, 98 %
Produktkod. 16554344 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16554344 5 g
16564344 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16554344 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461820050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7232-21-5 | C14H23Cl2N3O2 | 336,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7232-21-5
Molekylformel C14H23Cl2N3O2
Molekylvikt (g/mol) 336.26
InChI-nyckel RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 4-amino-5-klor-N-[2-(dietylamino)etyl]-2-metoxibensamidhydroklorid
LEDER Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metoclopramide hydrochloride
Smältpunkt 171.0°C to 173.0°C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 336.26
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Metoclopramide hydrochloride, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.