Läs mer
Metoklopramid hydrokloridmonohydrat, Mikromol™
Produktkod. 18040550
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18040550 250 mg
1 options
Produktkod. 18040550 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0073.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metoklopramid hydrokloridmonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate
CAS 54143-57-6
Analyt- eller komponentnamn Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate, 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride monohydrate
InChI formel InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH.H2O/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H;1H2
LEDER O.Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
IUPAC-namn 4-amino-5-klor-N-[2-(dietylamino)etyl]-2-metoxybensamid; hydrera; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 354.27
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 353,1273 g/mol