Läs mer
Metoklopramid hydroklorid
Produktkod. 15494129
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494129 25 g 25g
15484129 10 g 10g
15404139 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15494129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61545.14
 Begränsad artikel
I lager
5-HT3 serotoninantagonist; D2 dopaminantagonist | CAS: 54143-57-6 | C14H25Cl2N3O3 | 354,27 g/mol
Metoklopramid hydroklorid används som läkemedel i matsmältningssystemet. Det används för kräkhämmande medel och vid matsmältningsdysfunktion.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Metoklopramid hydroklorid används som läkemedel i matsmältningssystemet. Det används för kräkhämmande medel och vid matsmältningsdysfunktion.
Löslighet
Den är mycket löslig i vatten, lätt löslig i etylalkohol och lätt löslig i diklormetan.
Anteckningar
Hygroskopisk, kylskåp, under inert atmosfär. Inkompatibel med starka alkalier, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54143-57-6
Molekylformel C14H25Cl2N3O3
Molekylvikt (g/mol) 354.27
MDL-nummer MFCD00150634
InChI-nyckel KJBLQGHJOCAOJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 441347
ChEBI CHEBI:6899
IUPAC-namn 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide hydrate hydrochloride
LEDER O.Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metoclopramide hydrochloride
Färg Vitt till gult
Kvantitet 25 g
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,6143
Löslighetsinformation Det är mycket lösligt i vatten, lätt lösligt i etylalkohol, och något lösligt i dikloretan.
Formel vikt 336.26
Fysisk form Kristallint fast ämne
RUO– Endast forskningsanvändning