Läs mer
Metoklopramid hydroklorid, TRC
Produktkod. 30132867
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132867 1 g
30137324 10 g
30003224 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132867 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3386851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7232-21-5
Molekylformel C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 336.26
Synonym Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), o-Anisamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-o-anisamide hydrochloride, AHR 3070-C, Ami-metoclopramide, Cerucal, Maxolon, Metoclopramide hydrochloride, Metoclopramide monohydrochloride, Metoclopramide-Hakim, Metpamid, Mexeron, NSC 354467, Paspertin, Perinorm, Plazilin, Primperan, Primperan (tablet), Reglan, Rimetin, Telperane, Tserulan
IUPAC-namn 4-amino-5-klor-N-[2-(dietylamino)etyl]-2-metoxybensamid; hydroklorid
LEDER Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metoclopramide Hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
Formel vikt 335.1167