Läs mer
Metoklopramid N-oxid, TRC
Produktkod. 30010648
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010648 250 mg
17910875 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010648 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM338695250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 171367-22-9
Molekylformel C14 H22 Cl N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 315.8
Synonym N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide, Metoclopramide Imp. G (EP), Metoclopramide N-Oxide
IUPAC-namn 2-[(4-amino-5-klor-2-metoxybenzoyl)amino]-N,N-dietylethanaminoxid
LEDER CC[N+]([O-])(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide (Metoclopramide N-Oxide)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22ClN3O3/c1-4-18(20,5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)21-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19)
Formel vikt 315.135
Procent renhet >95%