Läs mer
Metoclopramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metoclopramide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22ClN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19) |
| Formel vikt | 299.1401 |
| Procent renhet | >95% |