Läs mer
Metol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metol |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4) |