Läs mer
Metol, TRC
Produktkod. 30474326
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474326 100 g
30467310 10 g
30470393 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30474326 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM338720100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55-55-0
Molekylformel 2(C7H9NO) • H2SO4
Molekylvikt (g/mol) 2123.169807
Synonym 4-(Methylamino)-phenol Sulfate (2:1) (salt), p-(Methylamino)-phenol Sulfate (2:1) (salt), 4-(Methylamino)phenol Sulfate (2:1) Salt, Armol’ Elon, Elon (developer), Genol, Graphol, Metatyl, Metol, N-Methyl-4-hydroxyaniline hemisulfate, N-Methyl-p-aminophenol sulfate, N-Methyl-p-aminophenol sulfuric acid hemisalt, N-Methyl-p-aminophenol sulfuric acid salt (2:1), Photol, Pictol, Planetol, Rhodol, p-Methylaminophenol Sulfate, p-Methylaminophenol Sulphate (2:1)
LEDER OC1=CC=C(NC)C=C1.OC1=CC=C(NC)C=C1.[H2SO4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metol
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)