Läs mer
Metolachlor-d11, TRC
Artikelnummer. 30179084
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30179084 1 mg
30179533 0.5 mg
30179267 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30179084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3387031MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1632119-30-2
Molekylformel C15H11D11ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 294.86
Synonym 2-Chloro-N-(1-methoxypropan-2-yl)-N-[3,4,5-trideuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-6-(trideuteriomethyl)phenyl]acetamide;
IUPAC-namn 2-chloro-N-(1-methoxypropan-2-yl)-N-[3,4,5-trideuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-6-(trideuteriomethyl)phenyl]acetamide
LEDER [2H]c1c([2H])c(c(N(C(C)COC)C(=O)CCl)c(c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Metolachlor-d11
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D,7D,8D
Formel vikt 294.203
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.