Läs mer
(±)-Metolachlor-d6 (propyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metolachlor D6 (propyl D6) |
| CAS | 1219803-97-0 |
| Molekylformel | C15 2H6 H16 Cl N O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Metolachlor D6 (propyl D6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12 H,5,9-10H2,1-4H3/i3D3,10D2,12 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1CC)C([2 H])([2 H])OC |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-methoxypropan-2-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.83 |
| Formel vikt | 289.1716 g/mol |
| Visa mer |