Läs mer
Metolachlor-des(chloroacetyl) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321803
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321803 1 ml
1 options
Produktkod. 30321803 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15171060AL100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Metolachlor des(chloroacetyl)
CAS 51219-00-2
Analyt- eller komponentnamn Metolachlor des(chloroacetyl)
Frakt skick +20°C
Molekylformel C13 H21 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Ethyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-6-methylbenzenamine, 2-Ethyl-6-methyl-N-(1'-methoxy-2'-propyl)aniline, Deschloroacetylmetolachlor, N-(1-Methoxy-2-propyl)-2-ethyl-6-methylaniline
InChI formel InChI=1S/C13H21NO/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)14-11(3)9-15-4/h6-8,11,14H,5,9H2,1-4H3
LEDER CCc1cccc(C)c1NC(C)COC
IUPAC-namn 2-ethyl-N-(2-methoxy-1-methyl-ethyl)-6-methyl-aniline
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 207.31
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 207.1623 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.