Läs mer
Metolachlor ESA Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 351.1116 |
| Procent renhet | >95% |