Läs mer
Metolachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317174
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317174 1 ml
1 options
Produktkod. 30317174 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15171100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
CAS 947601-85-6
Analyt- eller komponentnamn Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H22 N O5 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
InChI formel InChI=1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;2-[2-ethyl-N-(1-methoxypropan-2-yl)-6-methylanilino]-2-oxoethanesulfonate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 351.39
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 351.1116 g/mol