Läs mer
Metolachlor, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16684504 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16684504 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16684504 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R1792100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metolachlor
CAS 51218-45-2
CAS Max % ≤ 100%
Flampunkt 190°C
Linjär formel C15H22ClNO2
Beilstein 2743537
Färg Colorless
Smältpunkt -62.1°C
Kokpunkt 100°C (0.001 hPa)
Synonym 2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(-2-methoxy-1-methylethyl)acetamide
Molekylvikt (g/mol) 283.8 g/mol