Läs mer
Metolachlor OA-d11, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metolachlor OA-d11 |
| CAS | 2714437-06-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15H10D11NO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]-2-oxoacetic Acid-d11 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)16(11(3)9-20-4)14(17)15(18)19/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3,(H,18,19)/i1D3,2D3,5D2,6D,7D,8D |
| LEDER | O=C(C(O)=O)N(C(COC)C)C1=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-((2-(ethyl-d5)-6-(methyl-d3)phenyl-3,4,5-d3)(1-methoxypropan-2-yl)amino)-2-oxoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.4 |
| Visa mer |