Läs mer
Metolachlor OA, TRC
Produktkod. 30468728
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30468728 100 mg
1 options
Produktkod. 30468728 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM338705100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metolachlor oxanilic acid (OA)
CAS 152019-73-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 H21 N O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Metolachlor Oxanilic Acid (OA), Acetic acid, [(2-ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]-2-oxoacetic acid, CGA 51202, Metolachlor OA, Metolachlor OXA, Metolachlor oxanilic acid
InChI formel InChI=1S/C15H21NO4/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)16(11(3)9-20-4)14(17)15(18)19/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3,(H,18,19)
LEDER CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[2-ethyl-N-(1-methoxypropan-2-yl)-6-methylanilino]-2-oxoacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 279.33
Formel vikt 279.1471