Läs mer
Metolachlor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metolachlor |
| CAS | 51218-45-2 |
| Molekylformel | C15 H22 Cl N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide, CGA 24705, Codal, Dual, Dual 720EC, Dual 960 EC, Dual II, Dual Magnum, Dual Triple, Jindual, Metetilachlor, Metoken, Metolachlor, N-(1-Methyl-2-methoxyethyl)-N-chloroacetyl-2-ethyl-6-methylaniline, Pennant, Yibingjiacaoan |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3 |
| LEDER | CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.79 |
| Formel vikt | 283.1339 |